Containers with screw cap
180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, with label, individually wrapped (in box)
Codice catalogo LPIT105248
Nome del fornitore: LP ITALIANA
Vai a
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifiche
- Ø est:63 mm
- Confezione:individually wrapped (in box)
- Tipo:aseptic, with label
- Capacità:180 ml
- Altezza:80 mm
- Seq:10