DANI liners
Tapered FocusLiner, 6 mm, 4 mm, 70 mm
Codice catalogo 568-0642
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Deactivated liners for DANI GCs.
Specifiche
- Ø est:6 mm
- Ø int.:4 mm
- Descrizione:Tapered FocusLiner
- Lunghezza:70 mm
- Seq:07