Orders LinkContactUsLinkComponent
DANI liners
DANI liners
Straight-through liner with quartz wool, 6 mm, 4 mm, 70 mm
Codice catalogo 568-0688
Nome del fornitore:   Trajan Scientific and Medical
DANI liners
Codice catalogo 568-0688
Nome del fornitore:  Trajan Scientific and Medical
DANI liners
Straight-through liner with quartz wool, 6 mm, 4 mm, 70 mm
Price
SFr. 197.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Deactivated liners for DANI GCs.
Specifiche
  • Ø est:
    6 mm
  • Ø int.:
    4 mm
  • Descrizione:
    Straight-through liner with quartz wool
  • Lunghezza:
    70 mm
  • Seq:
    03