Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 25 µl, 50 mm, 0,63 mm, Conical, 25F-BT-GT-0.63C
Codice catalogo 548-1939
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 548-1939
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø est:0,63 mm
- Gauge:23
- Tipo:25F-BT-GT-0.63C
- Tipo punta:Conical
- Volume:25 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:41