Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 10 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conical, 10F-BT-GT-5/0.47C
Codice catalogo SGEA0029771
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo SGEA0029771
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Specifiche
- Ø est:0,47 mm
- Gauge:26
- Tipo:10F-BT-GT-5/0.47C
- Tipo punta:Conical
- Volume:10 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:25