Accessori
Attacco per fluorescenza EPI-LED con cubo con filtro standard Auramine O e modulo a LED da 455 nm per rilevamento di malaria/tubercolosi (utilizzato con obiettivi in vetro senza copertura)
Codice catalogo 630-1829
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Attacco per fluorescenza EPI-LED con cubo con filtro standard Auramine O e modulo a LED da 455 nm per rilevamento di malaria/tubercolosi (utilizzato con obiettivi in vetro senza copertura)