Eggertz tubes for comparators
Eggertz tubes, 20 ml with 0,1 ml division for comparators
Codice catalogo WITG2.149.020
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Eggertz tubes, 20 ml with 0,1 ml division for comparators
- Seq:01