Acido L(+)-ascorbico
Bottiglia di plastica, 1 kg
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numero CAS:50-81-7
- Formula:C₆H₈O₆
- Numero MDL:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- IndexMerck:13,00837
- Punto di ebollizione:553 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:190…192 °C
- Densità:1,694 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ300
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:330 g/l (24 °C)
- Melting Point:190 - 192 °C (decomposition)
- Molar Mass:176.12 g/mol
- Bulk Density:500 - 900 kg/m3
- Vapor Pressure:(20 °C)
- Density:1.65 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:380 °C
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg