Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved, bianco, 5,0 L, 224 mm, 191,5 mm
RIXI7-1001-050-K
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
- Capacità:5,0 L
- Colore:bianco
- Descrizione:Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved
- Altezza:191,5 mm
- Seq:10
- Ø:224 mm
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- RIXI8-7100-100Coperchio a leva per secchio da 10 L, PP, resistente all'acqua1 * 48 ST - SFr. 103.00
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione