Bosshead, cross type
With brass thumb screws, 0 - 16 mm, Ghisa temprata
Codice catalogo NEUBM020-4850
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Bosshead made of tempered cast iron, powder-coated.
- For rods up to 16 mm Ø
- With brass thumb or stainless steel safety heart screws
- Thread: M8
Weight: 180 g
Specifiche
- Larghezza di serraggio:0 - 16 mm
- Descrizione:With brass thumb screws
- Materiale:Ghisa temprata