Precision density hydrometers, M100
Density hydrometers, type M 100-110, M100-110, 1,100 – 1,200 g/cm³, 0,002 g/cm³, 0...+30 °C, 250 mm
Katalognr. SCNL3192006
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Zertifizierung: DIN 12791
Bestellinformationen: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpackung: Individually in a square plastic sleeve.
Technische Daten
- Range di temperatura:0...+30 °C
- Descrizione:Density hydrometers, type M 100-110
- Lunghezza:250 mm
- Seq:06
- Divisione:0,002 g/cm³
- Modello:M100-110
- Range di misura:1,100 – 1,200 g/cm³
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..