Precision density hydrometers, M100
Density hydrometers, type M 100-100, M100-100, 1,000 – 1,100 g/cm³, 0,002 g/cm³, 0...+30 °C, 250 mm
Codice catalogo SCNL3192005
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Codice catalogo SCNL3192005
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informazioni per l'ordine: Surface tension in class M (medium) on request.
Confezione: Individually in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Range di temperatura:0...+30 °C
- Descrizione:Density hydrometers, type M 100-100
- Lunghezza:250 mm
- Divisione:0,002 g/cm³
- Modello:M100-100
- Range di misura:1,000 – 1,100 g/cm³