ContactUsLinkComponent
Kühlthermomixer MKR13 für 1 Block, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. -16C... +100C, Temperatur-Einstellbereich -10C... +105C, Schütt elhub 3 mm rund, Kapazität 1 Wechselblock, Elektr. Heiz- / Kühl-Leistung 130 W, Elektr. Anschluss 230 V, 50 Hz 1 * 1 ST
Codice catalogo HAEP980123001
Nome del fornitore:  HAEP LABOR
undefined
Kühlthermomixer MKR13 für 1 Block, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. -16C... +100C, Temperatur-Einstellbereich -10C... +105C, Schütt elhub 3 mm rund, Kapazität 1 Wechselblock, Elektr. Heiz- / Kühl-Leistung 130 W, Elektr. Anschluss 230 V, 50 Hz 1 * 1 ST
Codice catalogo HAEP980123001
Nome del fornitore:  HAEP LABOR
Frequently Bought Together