ContactUsLinkComponent
Heizthermomixer MHR 13 für 1 Block, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. +3C... +130C, Temperatur-Einstellbereich 0C... +135C, Genauigk eit / Auflösung +/- 0,1C / 0,1C, Schüttelhub 3 mm rund, Kapazität 1 Wechselblock, Heiz- / Kühl-Leistung 200 W, 230 1 * 1 ST
Codice catalogo HAEP980423001
Nome del fornitore:  HAEP LABOR
undefined
Heizthermomixer MHR 13 für 1 Block, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. +3C... +130C, Temperatur-Einstellbereich 0C... +135C, Genauigk eit / Auflösung +/- 0,1C / 0,1C, Schüttelhub 3 mm rund, Kapazität 1 Wechselblock, Heiz- / Kühl-Leistung 200 W, 230 1 * 1 ST
Codice catalogo HAEP980423001
Nome del fornitore:  HAEP LABOR
Frequently Bought Together