Graduated pipettes
10 ml, 0,1 ml
Codice catalogo NEUB0251-28-230
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Glass, brown
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Seq:02
- Divisione:0,1 ml