Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes
Graduated pipettes
5 ml, 0,2 ml
Codice catalogo NEUB0251-28-220
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Graduated pipettes
Codice catalogo NEUB0251-28-220
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Graduated pipettes
5 ml, 0,2 ml
Price
SFr. 27.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass, brown
Specifiche
  • Capacità:
    5 ml
  • Seq:
    01
  • Divisione:
    0,2 ml