Thermal transfer printer labels, type B-449
Removable printer labels, B-449, THT-17-449-1.5-SC, PP, Acrilico, Thermal transfer, bianco, BBP12, 50×25 mm, 1500 labels/roll
Codice catalogo BRDY116402
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:BBP12
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-449
- Colore:bianco
- Descrizione:Removable printer labels
- Dimensioni:50×25 mm
- Materiale:PP
- Seq:04
- Modello:THT-17-449-1.5-SC
- Confezione:1500 labels/roll
- Adesivo:Acrilico