Beer bottles
200 ml, flip-top, 56 mm, 176 mm, round, trasparente
Codice catalogo 215-2953
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Glass, clear for clamp closure.
Ideal for transport and storage of beer samples.
Specifiche
- Ø est:56 mm
- Filettatura:flip-top
- Tipo:round
- Capacità:200 ml
- Colore:trasparente
- Altezza:176 mm