Nitrogen generators, NG range
NG600 without compressor, UK-plug, 600 ml/min, 430×410×620 mm
Codice catalogo PEAK10-2070
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
[EN]UHP - PRECISION STD NITROGEN 600CC 1 * 1 pezzi Codice catalogoPEAK61-0600
Il prodotto PEAK61-0600 è simile a PEAK10-2070 ma il produttore e le specifiche possono variare.
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
- Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
- Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Specifiche
- Velocità del flusso:600 ml/min
- Seq:03
- L×P×A:430×410×620 mm
- Tipo:NG600 without compressor, UK-plug