Nitrogen generators, NG range
NG1000A with compressor, UK-plug, 1000 ml/min, 430×410×620 mm
Codice catalogo PEAK10-1110
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
[EN]PRECISION AIR COMPRESSOR 1 * 1 pezzi Codice catalogo564-3002
Il prodotto 564-3002 è simile a PEAK10-1110 ma il produttore e le specifiche possono variare.
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
- Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
- Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Specifiche
- Velocità del flusso:1000 ml/min
- Seq:17
- L×P×A:430×410×620 mm
- Tipo:NG1000A with compressor, UK-plug