Orders LinkContactUsLinkComponent
Softshell jacket, Torreon 624Z | Avantor
Softshell jacket, Torreon 624Z
grigio/nero, M
Catalog # 113-07521
Supplier:   SIOEN
Softshell jacket, Torreon 624Z
Catalog # 113-07521
Supplier:  SIOEN
Softshell jacket, Torreon 624Z
Softshell jacket, Torreon 624Z
grigio/nero, M
Price
SFr. 136.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Modern, lightweight jacket made of 2-layer bonded softshell fabric consisting of 100% polyester stretch and 100% polyester fleece inside. The jacket provides good protection from cold and wind and can be be zipped into different jackets.
  • Straight collar, stitched seams
  • Zip closure with chin protection and extra long zip pulls
  • One inset chest pocket and two inset front pockets with zip closure
  • Detachable sleeves, sleeve narrowing by touch and close fastening
Back length: 75 cm
Weight: 250 g/m²
Zertifizierung: EN 14058: 2004 (1XXXX)
Specifications
  • Taglia dell'abbigliamento:
    M
  • Colore:
    grigio/nero
  • Seq:
    17
  • Tessuto:
    100% polyester stretch and 100% polyester fleece inside
  • Cat. No.:
    113-07521
  • Genere:
    Unisex
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Cold
  • Peso:
    250 g/m²
  • Modello:
    624Z Torreon
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose
  • Tipo di chiusura:
    Con chiusura a zip
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..