Sessole
100 ml, verde
N° de catalogue 231-0414
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
In PP colorato. Con bordo di riempimento modellato e impugnatura comoda.
- Utilizzabili anche come sessole da pesata
- Volumi facilmente leggibili sul lato superiore del manico
- Prodotto idoneo al contatto con alimenti conforme alla direttiva CE N. 10/2011
Spécifications
- Capacità:100 ml
- Colore:verde