Sessole
100 ml, grigio
Codice catalogo 231-0410
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
In PP colorato. Con bordo di riempimento modellato e impugnatura comoda.
- Utilizzabili anche come sessole da pesata
- Volumi facilmente leggibili sul lato superiore del manico
- Prodotto idoneo al contatto con alimenti conforme alla direttiva CE N. 10/2011
Specifiche
- Capacità:100 ml
- Colore:grigio