Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
Heating cord, 225 W, 1,5 m
Codice catalogo WINKWKG00401500225
Nome del fornitore:   WINKLER
Heating Cords
Codice catalogo WINKWKG00401500225
Nome del fornitore:  WINKLER
Heating Cords
Heating Cords
Heating cord, 225 W, 1,5 m
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
Product Details & Documents
Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
  • With flexible glass-silk outer braiding
  • Max. temperature 400 °C
Specifiche
  • Descrizione:
    Heating cord, 225 W
  • Lunghezza:
    1,5 m
  • Seq:
    03