Temperature sensors
Thermocouple rod, type J (Fe-CuNi) and cable (1,2 m), +500…+1000 °C, 1,6×300 mm
Codice catalogo WINKWFSJ1500-XX012
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:+500…+1000 °C
- Descrizione:Thermocouple rod, type J (Fe-CuNi) and cable (1,2 m)
- Seq:05
- Ø×L:1,6×300 mm