Heating tapes
Heating tape, 2,5 m length, 625 W
Codice catalogo WINKWBG00402500625
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Heating tape, 2,5 m length, 625 W
- Seq:06