Heating tapes
Heating tape, 2,0 m length, 500 W
Codice catalogo WINKWBG00402000500
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Heating tape, 2,0 m length, 500 W
- Seq:04