Heating tapes
Heating tape, 1,5 m length, 375 W
Codice catalogo WINKWBG00401500375
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Heating tape, 1,5 m length, 375 W
- Seq:03