Temperature sensors
Thermocouple tape, type J (Fe-CuNi), with wire end ferrules and cable (1,2 m), +500…+1000 °C, 16×450 mm
Codice catalogo WINKWFBJ1500-XX012
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:+500…+1000 °C
- Descrizione:Thermocouple tape, type J (Fe-CuNi), with wire end ferrules and cable (1,2 m)
- Seq:03
- Ø×L:16×450 mm