Heating tapes
Heating tape, 1,0 m length, 250 W
Codice catalogo WINKWBG00401000250
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Heating tape, 1,0 m length, 250 W
- Seq:02