Heating tapes
Heating tape, 3,0 m length, 750 W
Codice catalogo WINKWBG00403000750
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Heating tape, 3,0 m length, 750 W
- Seq:07