Heating tapes
Heating tape, 0,5 m length, 125 W
Codice catalogo WINKWBG00400500125
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Heating tape, 0,5 m length, 125 W
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..