General purpose sample storage vials and caps
12,00 ml, 19×65 mm, trasparente, Yes, 15-425, PP, PTFE/silicone
HEWL5183-4312
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Dimensione tappo:15-425
- Ø×A:19×65 mm
- Setto:PTFE/silicone
- Capacità:12,00 ml
- Colore:trasparente
- Seq:03