Ball valves with thread
25 mm, 25,4 mm outer inflowing/M42×3 outer outflowing
Codice catalogo BURK0500-8201
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Ball valve made of PP with outer/inner thread.
- Maximum operating pressure 10 bar (at +20 °C)
- Maximum operating temperature 100 °C
- Suitable for food
It also consists fibre-glass reinforced, ball made of PP, handle with O-ring made of food-safe NBR and a seal made of HDPE.
Specifiche
- Ø foro:25 mm
- Filettatura:25,4 mm outer inflowing/M42×3 outer outflowing
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..