Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 2 mm
WITG7.412.052
Micro spatulas with two flat ends, made of stainless steel.
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:2 mm
- Lunghezza lama:40 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals