Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni per estrazione centrale, Tork Plus, 2 veli, forati (339×235 mm), bianco, 125 m × 235 mm, M2, Rotoli 6×125 m
Catalog # 115-1606
Supplier: Essity
Jump to:
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Documents
SCAA129262_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Per:M2
- Confezione:Rotoli 6×125 m
- Colore:bianco
- Descrizione:Panni per estrazione centrale, Tork Plus, 2 veli, forati (339×235 mm)
- L×L:125 m × 235 mm
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



