Capillary tubes
100 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Codice catalogo HILG1413017
Nome del fornitore: HILGENBERG
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Both ends open
Specifiche
- Ø est:1,00 mm
- Ø int.:0,80 mm
- Lunghezza:100 mm
- Seq:10