Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chlorophenylboronic acid
2-Chlorophenylboronic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo COBBBB-2259-100G
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
2-Chlorophenylboronic acid
Codice catalogo COBBBB-2259-100G
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS:  3900-89-8
2-Chlorophenylboronic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  3900-89-8
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
  • Numero CAS:3900-89-8
  • Formula:C₆H₆BClO₂
  • Numero MDL:MFCD00674012
  • Molecular Weight:156.38 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g