Accessories for test sieves
Intermediate pan, 300 mm, 60 mm
Catalog # HAVE205923777
Supplier: NEXOPART
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:300 mm
- Descrizione:Intermediate pan
- Altezza:60 mm
- Seq:10
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



