Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion flow cup viscometers
Immersion flow cup viscometers
Flow cup viscometer, 96 - 683 cSt, 6 mm
Codice catalogo SIMEVF2217
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Immersion flow cup viscometers
Codice catalogo SIMEVF2217
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Immersion flow cup viscometers
Immersion flow cup viscometers
Flow cup viscometer, 96 - 683 cSt, 6 mm
Price
SFr. 343.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick `break-thread' flow time comparative measurements.
  • Unique serial number
  • Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
  • Long loop handle to allow the cup to be dipped by hand into a liquid container
Suitable for use on site in a manufacturing environment.
Flow times 25 to 150 seconds.
 : DIN 53211
 : Stand to be ordered separately.
Specifiche
  • Range di misura:
    96 - 683 cSt
  • Descrizione:
    Flow cup viscometer
  • Seq:
    10
  • Foro della tazza:
    6 mm
  • Cat. No.:
    SIMEVF2217
  • Peso:
    450 g
  • Volume:
    100 ml
  • Altezza:
    250 mm (cup = 74 mm)
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 110.00