Cryostorage boxes, Cryostore™
7×6, 10 ml cryotubes, verde, 133×133×95 mm
Catalog # SIMPT314-542G
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PC, coloured.
- Writable surfaces
- Available with four colours
- Printed with squared numbers
- Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
Documents
SIMPT314-581B_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Scomparti:7×6
- Per:10 ml cryotubes
- Esterno L×P×A:133×133×95 mm
- Colore:verde
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..