Sample container with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, With label, trasparente, rosso, Bulk
: DELTALAB
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Ø est:57 mm
- Confezione:Bulk
- Tipo:With label
- Capacità:150 ml
- Colore:trasparente
- Altezza:73 mm
- Colore tappo:rosso