Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
−100...+100 °C, ±1,0 %, 300 mm, Toluene, 8 - 9 mm
Codice catalogo AMARL33012-TOL/VC
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometers
Codice catalogo AMARL33012-TOL/VC
Nome del fornitore:  Amarell
Precision thermometers
−100...+100 °C, ±1,0 %, 300 mm, Toluene, 8 - 9 mm
Price
SFr. 405.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
Confezione: Packed in a transparent square plastic case.
Specifiche
  • Ø:
    8 - 9 mm
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    14
  • Accuratezza:
    ±1,0 %
  • Riempimento:
    Toluene
  • Range di misura:
    −100...+100 °C