Horizontal laminar flow, Purifier®
Il prodotto LBCP3873029 sostituisce LBCP3873026 e ha la stessa confezione e specifiche, ma potrebbe avere una quantità diversa.
Product Details & Documents
It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air from this minimizes cross contamination in the work area and provides a particulate free work environment. It has wide range of applications including plant tissue culture research, media preparation, electronic part inspection, syringe filling, medical device assembly and non hazardous parenteral drug formulation. These benches should never be used in conjunction with biohazardous material, toxins or radionuclides.
- Differential pressure gauge
- Fluorescent lighting
- Glacier white powder coated steel exterior
- Available in various width sizes and has a differential pressure gauge that displays pressure across the HEPA filter
Construction: Work surface made of stainless steel
Certifications: Air quality Class 5 - ISO 14644-1 (Class 100).
Specifiche
- Descrizione:Horizontal laminar flow cabinet, nominal width of 6 feet, with interior depth of 660 mm, UV light, UK-plug
- Seq:27
- Cat. No.:LBCP3873026
- Alimentazione elettrica:230 V, 50/60 Hz
- Peso:299 kg
- Luminosità ( lux ):Fluorescent lighting
- Modello:Purifier®
- Est. L×P×A:1905×991×1229 mm
- Filtri:HEPA filter: 99,99% efficient
Services
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescrizioneDisponibilitàPrice
- SERW1211.7000.01Qualifica dell'installazione e qualifica del funzionamento della cappa a flusso laminare LAF) presso la sede del cliente. Protocolli di qualifica non inclusi. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).Log in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 1’650.00
- SERW1211.1101.01Controllo e verifica di funzionamento (EN14644) della cappa a flusso laminare (LAF) presso il cliente. Parti di ricambio e spese di viaggio esclusi.Log in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 1’120.00
- SERW1211.0100.01Installazione della cappa a flusso laminare (LAF) presso il cliente. Verifica di funzionamento e breve introduzione alla funzionalità dello strumento. Il dispositivo deve trovarsi già disimballato e posizionato su banco. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).Log in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 662.00
- SERW1211.0300.01Installazione e verifica di funzionamento (EN 14644) della cappa a flusso laminare (LAF) presso la sede del cliente. Parti di ricambio escluse. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).Log in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 1’690.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoL×P×ADisponibilitàPrice
- Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 76,2 mm, 914×737 mm, 43 kgTelescoping base stands with fixed feet, nominal width of 76,2 mm, 914×737 mm, 43 kgLBCP3746701— mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’710.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoL×P×ADisponibilitàPrice
- Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 50,8 mm, 610×737 mm, 36 kgTelescoping base stands with fixed feet, nominal width of 50,8 mm, 610×737 mm, 36 kgLBCP3746700— mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’620.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoL×P×ADisponibilitàPrice
- Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 101,6 mm, 1194×737 mm, 55 kgTelescoping base stands with fixed feet, nominal width of 101,6 mm, 1194×737 mm, 55 kg135-2005— mmLog in per disponibilità1 * 1 ST