Acido fumarico 99+%
Bottiglia di plastica, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acido fumarico 99+%
N° de catalogue ACRO119751000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 110-17-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
- Numéro CAS:110-17-8
- Formule:C₄H₄O₄
- Numéro MDL:MFCD00002700
- Poids moléculaire:116.07 g/mol
- Index Merck:13,04308
- Point d'ébullition:356 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:295…300 °C (subl.)
- Densité:1,62 g/cm³
- Point d'éclair:230 °C
- Température de stockage:Ambiente
- EINECS:203-743-0
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:295 to 300 °C
- Water:≤0.25 % (K.F.)
- HPLC:≥99.0 %
- Titration with NaOH:99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)
Spécifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g