Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette
5 ml, 75 mm, 12 mm
  GREI115201_2000
Provette
  GREI115201_2000
Provette
Provette
5 ml, 75 mm, 12 mm
SFr. 135.00
1 * 2.000 ST
In PS trasparente o PP trasparente.
  • In PP: buona resistenza chimica e termica
  • In PS: alta trasparenza, ideali per misurazioni visive
  • Disponibili tappi a pressione su richiesta
  • Utilizzabili anche come provette per centrifuga
Provette universali per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio e produzione.
  • Ø est:
    12 mm
  • Capacità:
    5 ml
  • Lunghezza:
    75 mm
  • Seq:
    02