Combination pH electrodes, Orion™ Basic
Refillable combination pH electrode with glass body, Orion™ Basic 9142BN, 0 - 14, 0...+80 °C, Vetro, Refillable, 12×120 mm, BNC, Orion™ Russell meters
Codice catalogo ORIO9142BN
Nome del fornitore: Thermo Orion
Vai a
Product Details & Documents
These pH electrodes are ideal for performing basic pH measurements quickly and reliably. Designed for use with Orion™ Russell meters.
- Can be used with any meter with BNC input
- For general purpose applications
Storage requirements: store in Orion pH electrode storage solution 910001.
Six months from date of purchase by buyer or 12 months from date of shipment from seller.
Specifiche
- Connettore:BNC
- Ø×L:12×120 mm
- Per:Orion™ Russell meters
- Tipo:Orion™ Basic 9142BN
- Descrizione:Refillable combination pH electrode with glass body
- Materiale:Vetro
- Seq:01
- Elettrolita:Refillable
- Temperatura:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoConfDisponibilitàPrice
- pH electrode storage solution, 475 ml bottlepH electrode storage solution, 475 ml bottle662-0768475 mLLog in per disponibilità1 * 475 mL - SFr. 85.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerConfDisponibilitàPrice
- Soluzione di riempimento Orion 900011, 4 M KCl satura di Ag, 5×50 mlSoluzione di riempimento Orion 900011, 4 M KCl satura di Ag, 5×50 ml662-07539102, 9103, 9104, 9155, 9156, 9157, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9172, 9802, 9803, 9810, 9826, 98635Log in per disponibilità1 * 5 ST - SFr. 149.00