Storage boxes
Storage boxes, grigio, PS, 25, 97×83×39 mm
Codice catalogo MARI5620020
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Plastic boxes for microscope slides.
- Dust-tight securely snap-on lid
- Enclosed index card
- Numbered slots inside
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm
Specifiche
- N. di vetrini:25
- Colore:grigio
- Descrizione:Storage boxes
- Materiale:PS
- Seq:01
- L×P×A:97×83×39 mm