Vetrini con concavità
Microscope slides with reaction wells (numbered clockwise), blu, 12, 5 mm
MARI1216331
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
- N. di pozzetti:12
- Colore:blu
- Descrizione:Microscope slides with reaction wells (numbered clockwise)
- Seq:35
- Ø foro:5 mm



