Hotplates
300×300 mm, 130...370 °C, 1800 W, Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Codice catalogo GESTHT03
Nome del fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Superficie riscaldante:300×300 mm
- Potenza di riscaldamento:1800 W
- Temperatura:130...370 °C
- Seq:09
- L×P×A:312×312×170 mm
- Tipo:Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate